Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint d’agitateur à palier cylindrique KPG™, interchangeable, avec joint mâle à rodage standard, HP, HQ
Le manchon de roulement KPG est un support adapté permettant de guider la tige de l'agitateur KPG.
76.50€ - 79.85€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10303561
|
DWK Life Sciences
245285603 |
HQ 10, NS 29/32 |
79.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10008230
|
DWK Life Sciences
245235504 |
HP 10, NS 24/29 |
76.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les agitateurs KPG se composent d'une tige d'agitateur KPG et d'un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l'ajustement sont respectées par des contrôles minutieux. Ceci garantit l'interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des tiges d'agitateur KPG. En raison des faibles jeux de roulement entre les surfaces de roulement, il est possible d'obtenir une étanchéité quasi-totale et un fonctionnement entièrement silencieux avec une lubrification appropriée. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous, lorsque des mélanges réactionnels très visqueux doivent être agités ou qu'une vitesse d'agitation élevée est requise.- Précision et uniformité élevées dans les tolérances définies pour le diamètre nominal et l'ajustement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Surface de palier rodée et polie
- Interchangeable
Spécification
1 de chaque | |
10 mm |