Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint d’agitateur à palier cylindrique KPG™, interchangeable, avec joint mâle à rodage standard et tube fileté GL
Le manchon de roulement KPG est un support adapté permettant de guider la tige de l'agitateur KPG.
77.80€ - 79.85€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Numéro du joint conique standard | GL 32 |
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10683721
|
DWK Life Sciences
247500906 |
NS 29/32 |
79.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271811
|
DWK Life Sciences
247500803 |
NS 24/29 |
77.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les agitateurs KPG se composent d'une tige d'agitateur KPG et d'un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l'ajustement sont respectées par des contrôles minutieux. Ceci garantit l'interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des tiges d'agitateur KPG. En raison des faibles jeux de roulement entre les surfaces de roulement, il est possible d'obtenir une étanchéité quasi-totale et un fonctionnement entièrement silencieux avec une lubrification appropriée. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous, lorsque des mélanges réactionnels très visqueux doivent être agités ou qu'une vitesse d'agitation élevée est requise.- Précision et uniformité élevées dans les tolérances définies pour le diamètre nominal et l'ajustement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Surface de palier rodée et polie
- Interchangeable
Spécification
1 de chaque | |
GL 32 |