Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole pour détermination de l’indice d’iode, forme Erlenmeyer, avec rodage normalisé et bouchon en verre
Ce type de fiole sert à déterminer l'indice d'iode, c'est-à-dire la teneur en acides gras insaturés dans les huiles et les graisses.
Marque: DWK Life Sciences 241923709
Description
Les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont prédestinés à une utilisation en laboratoire en raison de leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une très bonne résistance chimique, un comportement presque inerte et une température de service élevée. En outre, en raison de la distribution uniforme de l’épaisseur de leur paroi, elles sont caractérisées par une expansion thermique minimale et, par conséquent, par une résistance aux chocs thermiques élevée. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ conviennent donc particulièrement aux travaux à des températures très élevées et à des changements rapides de température. Dans le domaine de la technologie alimentaire, le degré de saturation des graisses est déterminé en fonction de la valeur de l’iode. L’iode est ajouté à une solution de réaction, qui ajoute jusqu’à deux liaisons des acides gras contenus dans la solution. Plus de l’iode doit être ajouté, plus les acides gras non saturés sont contenus dans la solution. Cet essai est idéalement effectué dans un flacon à indice d’iode qui, en raison de sa forme conique, est bien adapté au mélange de plusieurs composants.
- Mélange facile grâce à une forme conique
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Composants en verre installés uniquement
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
85 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
250 ml | |
Détermination de l’indice d’iode ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; fourni avec un bouchon en verre | |
Autoclavable |