Learn More
DWK Life Sciences Flacon réservoir HPLC DURAN™, transparent, base conique, GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
Ces flacons réservoirs DURAN™ sont spécialement conçus pour le stockage et la distribution de phases mobiles et de solvants de chromatographie liquide haute performance (HPLC). Les réservoirs ont une cavité centrale pour le filtre d’entrée permettant la distribution optimale de la phase mobile aux analyseurs HPLC Alternative plus sûre et plus pratique que les flacons en verre à fond plat, les réservoirs à fond conique permettent une récupération plus importante du solvant, sans avoir à incliner le réservoir et à risquer un déversement du solvant. Les grands réservoirs permettent des analyses plus longues et sans interruption. Ils sont particulièrement utiles pendant un week-end ou une analyse chromatographique longue qui présentent un risque de manque de solvants pendant un fonctionnement sans surveillance.
- La conception conique optimisée permet une distribution plus sûre et plus efficace de la phase mobile aux analyseurs HPLC
- Fabriqués à partir du matériau de choix pour les flacons de solvant : le verre borosilicaté 3.3. Ce matériau a une durabilité chimique exceptionnelle offrant un profil d’extraction d’ions inorganiques très bas et l’absence totale de toutes substances organiques extractibles.
- DURAN™ est un verre borosilicaté de type 3.3 comme spécifié par la norme internationale ISO 3585, et est classé comme un verre borosilicaté de type I, classe A à faible expansion, tel que défini par la norme ASTM-E-438-1992
- Le verre DURAN™ est classé par les pharmacopées USP / EP / JP pharmacopées comme verre neutre de type I.
- Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
- Sur les deux plus grandes tailles, la cavité centrale peut accueillir des barreaux d’agitation magnétiques pour un meilleur mélange
- Orifice latéral d’aération / d’évacuation dans la base pour le dégazage par bain à ultrasons ou l’évacuation de l’eau après nettoyage
- Le filetage GL 45 s’adapte aux bouchons de connexion HPLC standard
- Graduations de volume en émail blanc durable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3500 mL |
| Matériau | Boro 3,3 |
| À utiliser avec (application) | Distribution de solvants aux équipements HPLC ; transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |