Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon hexagonal, pointé, affûtage au diamant
Des pots en verre creux pour fermer avec une pointe anti-goutte.
1.09€ - 291.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fermeture de récipients avec joints rodés standard |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11772185
|
DWK Life Sciences
286116608 |
NS 24/29 |
234.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864548
|
DWK Life Sciences
286115406 |
NS 14/23 |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15911521
|
DWK Life Sciences
286117407 |
NS 29/32 |
291.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15921521
|
DWK Life Sciences
286117904 |
NS 34/35 |
84.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884548
|
DWK Life Sciences
286118103 |
NS 45/40 |
120.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10621872
|
DWK Life Sciences
286114804 |
NS 12/21 | N/A | ||||||
10365191
|
DWK Life Sciences
286114204 |
NS 10/19 | N/A | ||||||
15874548
|
DWK Life Sciences
286116008 |
NS 19/26 |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854548
|
DWK Life Sciences
286113808 |
NS 7/16 |
249.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les pots creux à six bords DURAN™ sont utilisés pour fermer les équipements de laboratoire comme les fioles jaugées, éprouvettes de mélange, fioles de rodage etc. Les pots creux à six bords DURAN™ existent en 2 variantes standards- ballon piriforme- platLes tailles sont analogues aux rodages sphériques DURAN™.Qualité du rodage : DG = dépoli en diamant- Ballon piriforme
- Rodé au diamant
- Avec seringues d'égouttement sur lesquelles par exemple un condensat se cumule et peut être retourné vers le média réactif
- Bouchon en verre creux
Spécification
Autoclavable | |
Fermeture de récipients avec joints rodés standard |