Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis DURAN™ GLS 80™, PP bleu, joint sans revêtement
31.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Bleu
Description
Permet l’ouverture et la fermeture du flacon DURAN™ GLS 80™ en un quart de tour seulement. Une bague anti-goutte en PP correspondante est également disponible, permettant une utilisation propre et sans goutte.
- Le filetage triple permet une ouverture et une fermeture faciles en trois quarts de tour seulement
- Le bouchon est doté d’un joint intégré sans revêtement
- Bague anti-goutte pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Description | Capucon à visser |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage de milieux et réactifs ; transport et expédition |
Matériau | PP |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 87 mm |