Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flacon de laboratoire Protect à col large, avec filetage GLS 80™, à gainage synthétique, gradué
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Ces flacons équipés d’un revêtement de sécurité protecteur ont tout pour eux : verre borosilicaté USP/EP de type I pratiquement inerte 3,3 à l’intérieur et couche plastique de sécurité protectrice à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre transparent de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU transparent pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. La combinaison de matériaux haute performance et la conception ISO 4796-1 robuste assure une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de sécurité protecteur répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
- Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (* s’applique uniquement aux flacons de 5000 ml et moins)
- Protection UV jusqu’à environ 380 nm grâce au revêtement externe
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Conception spéciale du filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
- Remplissage et versement optimal et nettoyage particulièrement facile
- Les cuillères, spatules et pinces peuvent être manipulées facilement
- Même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté
- Stabilité due à la grande surface de la base
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 136 mm |