Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flacon de laboratoire à col large, avec filetage GLS 80™, gradué
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté (3.3) de type I USP/EP de haute pureté, transparent, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont fournis avec un bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Conception spéciale de filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
- Remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile
- Les cuillères, spatules et brucelles peuvent être manipulées facilement
- Même les entonnoirs grand volume peuvent être insérés dans les flacons sans difficulté
- Stabilité due à la grande surface de la base
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
- Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
Specifications
Specifications
Capacité (métrique) | 20000 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 288 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.