Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™ avec bouchon à vis et bague anti-goutte ; Col large ; Ambré ; Filetage GLS 80™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté (3.3) de type I USP/EP de haute pureté, transparent, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont fournis avec un bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe. La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Conception spéciale de filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
- Remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile
- Les cuillères, spatules et brucelles peuvent être manipulées facilement
- Même les entonnoirs grand volume peuvent être insérés dans les flacons sans difficulté
- Stabilité due à la grande surface de la base
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 101 mm |