Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flacon de laboratoire à col large, Brun, avec filetage GLS 80™, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale), gradué
Flacons de laboratoire en verre multifonction à col large, avec protection contre les UV.
39.32€ - 1010.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides |
---|---|
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971371
|
DWK Life Sciences
1178429 |
500 mL |
565.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15981371
|
DWK Life Sciences
1178430 |
1 000 ml |
702.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15991371
|
DWK Life Sciences
1178431 |
2000 mL |
1010.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10163003
|
DWK Life Sciences
1178433 |
10 000 mL |
491.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10657053
|
DWK Life Sciences
1178434 |
20 000 mL |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10777214
|
DWK Life Sciences
1178432 |
5000 mL |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12676167
|
DWK Life Sciences
218663604 |
250 mL |
520.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10647053
|
DWK Life Sciences
1178431 |
2000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10796444
|
DWK Life Sciences
1178430 |
1 000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10669353
|
DWK Life Sciences
1178429 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11639938
|
DWK Life Sciences
218666901 |
3500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 transparent de haute pureté USP/EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. Une combinaison de matériaux à haute performance avec une conception robuste conforme à ISO 4796-1 assure une longue durée de vie. L'ajout d'une couche externe brune flambée garantit que le contenu photosensible est protégé des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultraviolette est conforme aux normes USP/EP internationales et prolonge la durée de vie du flacon. Les flacons sont dotés d'une graduation du volume facile à lire et d'un champ d'étiquetage en émail blanc permanent. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont livrés avec le capuchon en polypropylène bleu et une bague de déversement sans perte de gouttes à utiliser jusqu'à 140 °C. Tous les composants sont intégralement autoclavables à 121 ou 134 °C.- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm grâce à la coloration extérieure
- L'application de la coloration brune uniquement sur la face extérieure garantit des propriétés de verre DURAN™ inchangées à l'intérieur du flacon
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre
Spécification
Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides | |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène | |
Autoclavables |
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) | |
GLS 80 | |
Polypropylene |