Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™, avec baffles, col large, transparent, filetage GLS 80™, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Lors du mélange dans des flacons de laboratoire GLS 80™ standard, le liquide se déplace dans un mouvement de tourbillon qui se rapproche de la rotation d’un corps solide. Tout le liquide, et toutes les particules en suspension, se déplacent comme un carrousel. Ce modèle de flux est très inefficace et le produit se mélange très mal. L’ajout de trois baffles verticales à la surface interne des flacons GL 80™ perturbe le mouvement d’agitation et produit un mélange beaucoup plus efficace. Les baffles améliorent la circulation de haut en bas et produisent un mélange radial plus important. Les baffles offrent également d’autres avantages tels que la suppression de la formation d’un vortex central et la réduction des zones mortes aux endroits où le mélange ne se produit pas.
- Mélange plus efficace grâce à trois baffles verticales
- Base intérieure plate compatible avec les barreaux d’agitation magnétiques ou le système d’agitation magnétique DURAN™ GLS80™
- Les baffles forment une surface interne continue et lisse, facilitant le nettoyage
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Remplissage et versement optimal et nettoyage particulièrement facile
- Conception spéciale du filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
- Stabilité due à la grande surface de la base
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| À utiliser avec (application) | Aération, dissolution, émulsifiant, homogénéisation, mélange, suspension |
| Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 101 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |