Learn More
DWK Life Sciences Flacon HPLC DURAN™, GL 45, transparent, avec capuchon HPLC à visser, 4 raccords de tubes, gradués
Flacon résistant à la pression et au vide pour les applications HPLC.
158.00€ - 171.00€
Spécification
Description | Flacon HPLC complet |
---|---|
À utiliser avec (application) | Flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC |
Matériau | Boro 3.3 |
Quantité | 2/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10014432
|
DWK Life Sciences
1129820 |
1000 ml |
171.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10554493
|
DWK Life Sciences
1129821 |
500 ml |
158.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le flacon HPLC DURAN™ est disponible en tant que système prêt à l'emploi. Il comprend un flacon spécial résistant à la pression et au vide, ainsi qu'un capuchon à visser de 4 ports. Il permet de desservir 3 stations simultanément à partir d'un récipient. Une compensation de pression stérile peut être adaptée sur la quatrième sortie.
- Possibilité de raccorder des tubes flexibles de différents diamètres (1,6 et 3,2 mm)
- Les ports inutilisés peuvent être fermés avec des capuchons aveugles en silicone
- Un ensemble d'égalisation de pression stérile est disponible en option (filtre à membrane 0,2 μm)
- Système complet comprenant : le flacon de laboratoire DURAN™ pressure plus avec capuchon à visser (PP) à 4 ports, quatre raccords à visser (noir, filetage M8) et joints en silicone disponiblesun travail sûr et propre
Spécification
Flacon HPLC complet | |
Boro 3.3 | |
GL 45 | |
Silicone |
Flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC | |
2/boîte | |
Autoclavables | |
Polypropylene |