Learn More
DWK Life Sciences Flacon HPLC DURAN™, GL 45, transparent, avec capuchon HPLC à visser, 4 raccords de tubes, gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Description
Le flacon HPLC DURAN™ est disponible comme un système prêt à l’emploi. Le système comprend un flacon spécial résistant à la pression et au vide et un bouchon à vis avec 4 ports. Cela permet de desservir 3 stations en même temps à partir d’un seul récipient. En même temps, une égalisation de pression stérile peut être installée sur la quatrième sortie.
- Raccordement de tuyaux de différents diamètres (1,6 et 3,2 mm)
- Les orifices non utilisés peuvent être scellés avec des joints d’obturation en silicone
- Ensembles d’égalisation de pression stériles en option (filtre à membrane de 0,2 µm)
- Le système complet comprend : Flacon de laboratoire Pressure Plus DURAN™ avec bouchon à vis à 4 ports (PP) ; quatre connecteurs à vis (noir, filetage M8) et joints en silicone
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Description | Flacon HPLC complet |
À utiliser avec (application) | Flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC |
Matériau | Boro 3.3, polypropylène, silicone |
Quantité | 2/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Joint de fermeture | Silicone |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 86 mm |