Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Agitateur en verre DURAN™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon, 100 ml
Flacon, 10 000 ml
Flacon, 1 000 ml
Flacon, 250 / 500 ml
Flacon, 250 ml
Flacon, 2 000 ml
Flacon, 4 000/5 000 ml
Flacon, flacon de 250/500 ml, raccord fileté 10 GL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre Duran™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacon, 100 ml |
| Type de produit | Agitateur |
| Matériau | Verre |