Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
Click to view available options
Taille du cône:
NS 19/26
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12257 en complément de la norme DIN |
| Taille du cône | NS 19/26 |
| Matériau | Verre Duran |
| Type de produit | Adaptateur réducteur |
| Quantité | 1 de chaque |