Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un grand cône à un rodage de petite taille dans une tubulure en verre. Les adaptateurs réducteurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01501929
Code produit. 10111951
  • 23.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12257
  • Précision élevée des cônes
  • Besoin en graisse réduit
  • Excellente étanchéité
  • Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
DIN 12257 en complément de la norme DIN
Verre Duran
1Chaque
NS 29/32
Adaptateur réducteur
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés > Taille du rodage/taille du cône : NS 19/26/NS 29/32