Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Réfrigérants Dimroth en verre DURAN™
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240404
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 10017810
  • 119.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2024
Spécification
Surface de refroidissement : 740 cm2
Pour la condensation des vapeurs
400 mm
Verre Duran
29/32
Condenseur Dimroth
1 de chaque
DIN 12591 en plus de la norme DIN