Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes en verre Duran de type Vigreux
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
200 mm
300mm
600mm
Comprend:
Avec chemise en verre amovible
Prise NS et cône NS
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Comprend | Avec chemise en verre amovible |
| Longueur (métrique) | 300mm |
| Type | Colonnes de type Vigreux |
| Matériau | Verre Duran |
| Quantité | 1 de chaque |
| Joint conique standard | NS 14/23 |