Learn More
RETSCH Flacons en verre Duran
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
Accessoire diviseur d'échantillon PT100
• Flacon Duran
• 250mL, les 10
• Flacon Duran
• 250mL, les 10
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre Duran |
Nb par paquet | 10/boîte |
Conditionnement | 10/boîte |
Quantité | 10/boîte |
Capacité nominale | 250 ml |
Type de produit | Flacon |