Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré GL 45 Hydra DURAN™
254.64 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Flacon carré GL 45 Hydra DURAN™ ; couleur : Transparent ; comprend : 4 bouchons GL 45, 4 cols latéraux GL 45
Description
- Idéal pour le stockage et la livraison de phases mobiles et solvants de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
- Le nombre plus élevé d’entrées GL 45 sur les flacons le rend plus pratique : Les cinq cols GL 45 sur un flacon de purge renforcent la sécurité et réduisent le risque de contamination croisée et d’entrée d’air.
- Pratique – Le flacon de purge pratique accepte jusqu’à 5 bouchon HPLC GL 45
- Plus sûr – les flacons à bouchon plus sûr réduisent le risque que les composés organiques volatils (COV) s’échappent et se déversent
- Compatible - les filetages GL 45 sont compatibles avec les bouchons de connexion HPLC standard
- Fabriqués avec des matériaux de choix pour les flacons de solvants HPLC : verre borosilicaté 3.3 offrant un profil extractible d’ions inorganiques très bas
- Clear DURAN™ est un verre borosilicaté de type 3.3 comme spécifié par la norme internationale ISO 3585, et est classé comme un “verre borosilicaté de type I, classe A à faible expansion”, tel que défini par la norme ASTM-E-438-1992
- Format carré économe en espace, 1 litre
- Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
- Graduations de volume en émail blanc durable
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Procédure de nettoyage | Compatible avec les appareils de lavage du laboratoire |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
À utiliser avec (application) | Flacon de purge HPLC, alimentation en réactifs pour systèmes de manipulation des liquides et analyseurs |
Comprend | 4 bouchons GL 45, 4 cols latéraux GL 45 |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Longueur (métrique) | 222,5 mm |
Température max. (métrique) | 500°C |
Quantité | 1 |