Learn More
DWK Life Sciences™ Bouchons de connecteur Multiport HPLC DURAN™ GL 45, à utiliser avec les flacons de réservoir HPLC DURAN™
Les bouchons de connecteur Multiport DURAN™ GL 45 HPLC réduisent l’exposition aux COV dans le laboratoire occasionnées par des réservoirs de solvants mal scellés. En PTFE, ils sont dotés de trois ports pour tubulure en PTFE.
Marque: DWK Life Sciences™ 292312801
68.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Type de produit : Bouchon de connecteur multiport HPLC
- Filetage : GL 45
- Matériau (corps) : PTFE
- Couleur : Bleu/blanc
- Nombre de ports : 3
- Diamètre du port : Dia. int. 3,2 mm (0,125 po)
- Fourni avec : 3 bouchons ETFE (1/4 po -28) et 1 joint torique TFE / propylène
Spécification
3 x bouchons ETFE, 1 x joint torique TFE / propylène | |
Bouchon de connecteur multiport HPLC | |
3 | |
Flacons de réservoir HPLC Duran™ | |
Non autoclavable |
HPLC | |
Bleu, blanc | |
PTFE, ETFE, TFE, Propylène | |
GL 45 |