Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Un entonnoir permet de filtrer et de transférer proprement les liquides.
Marque: DWK Life Sciences 213515108
228.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- Avec tige courte
- Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
120 mm | |
Autoclavables | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage | |
Non conforme aux dimensions DIN ISO. |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant