Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir, à rainures
Un entonnoir permet une décantation et une filtration propres de liquides.
Marque: DWK Life Sciences 213524601
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- La forme nervurée prévient l’adhérence qu’aurait une surface en verre lisse et donc le ralentissement de la vitesse de filtration
- La forme nervurée est idéale pour la filtration avec papier rond
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
100 mm | |
Autoclavables | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Filtration de liquides ; le déversement de substances est évité ; filtrage |