Learn More
DWK Life Sciences Joint torique d’étanchéité plat DURAN™ GL 45
Le joint d’étanchéité plat et flexible en caoutchouc EPDM GL 45 forme un joint étanche à l’air entre un flacon DURAN™ GL 45 et les bouchons de connexion GL 45.
Marque:  DWK Life Sciences 1152752
9.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13248039
  • 10.90€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le caoutchouc souple EPDM forme un joint étanche à l’air
  • L’EPDM assure une étanchéité hermétique avec le flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Joint torique 40 mm pour capuchon multifonction GL 45 Joints EPDM rond de 1,5 mm d'épaisseur, diamètre extérieur de 40 mm et diamètre intérieur de 29 mm
GL 45
EPDM
Transfert de liquide stérile dans des flacons de laboratoire ou hors des flacons ; transfert de gaz dans des flacons de laboratoire ou en-dehors ; transfert de liquide entre des flacons de laboratoire ; fourniture de réactifs aux instruments
5/boîte
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado