Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle à rodage plan, 4 cols à rodage standard, avec cols latéraux (RIN): 3 x 29/32 latéraux, col central (RIN): 29/32
Le couvercle d'un récipient à bride plate convient pour la fermeture mais peut également être combiné à d'autres composants rodés (p. ex. ampoule à brome, tiges d'agitateur, etc.) en raison des rodages normalisés.
Marque:  DWK Life Sciences 243924608
Code produit. 10088240
  • 326.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Avec un col médian : 29/32 et trois cols latéraux (rodés standard) : 3 x 29/32 parallèle
  • Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DN 100
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide
1/boîte
Autoclavable
Verre borosilicaté 3.3
3 x RIN 29/32 diagonaux
NS 29/32