Learn More
DWK Life Sciences Couvercle à bride plate DURAN™, 4 cols rodés standard, avec cols latéraux (rodés standard) : 2 x 29/32 incliné, 1 x 14/23 incliné
Le couvercle d’un récipient de ventilateur de plan convient à la fermeture mais aussi à une combinaison avec d’autres composants de joints rodés (par exemple, entonnoir compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) en raison des joints rodés standard.
Marque: DWK Life Sciences 243964603
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.43800kg
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Forme plate
- Avec un col médian : 29/32 et trois cols latéraux (rodés standard) : 2 x 29/32 incliné ; 1 x 14/23 incliné
- Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
Spécification
Pression maximale de 1 bar | |
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide | |
1/boîte | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
2 x RIN 29/32 diagonaux; 1 x RIN 14/23 diagonal | |
NS 29/32 |