Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole, Kjeldahl
Pour la détermination d'azote.
Marque: DWK Life Sciences 212312403
118.58 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons Kjeldahl DURAN™ sont soumis à des contraintes chimiques et physiques extrêmes. Ainsi, l’épaisseur de la paroi ne devrait pas être trop épaisse pour éviter la surchauffe, ce qui peut entraîner une rupture en raison des contraintes restantes (permanentes), d’une part, ni trop mince en raison de l’élimination sensible du verre dans le milieu alcalin, d’autre part. Afin d’offrir à l’utilisateur le compromis le plus sûr possible tout en tenant compte des conditions technologiques, l’épaisseur de la paroi des flacons Kjeldahl DURAN™ dans le corps est de 1 à 2 mm.
- Épaisseur de paroi adaptée à l’application (retrait du verre par milieu alcalin pris en compte)
Spécification
60 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
100 ml | |
Pour la détermination de l’azote | |
oui |