Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole à vide, avec set de montage KECK™, forme Erlenmeyer
La fiole à vide est un récipient à paroi épaisse qui sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
166.00€ - 620.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé |
Autoclavable | oui |
Taille du bouchon | Raccord de 9 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10768321
|
DWK Life Sciences
212046351 |
2 000 ml |
166.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12912831
|
DWK Life Sciences
212042452 |
100 ml |
320.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12922831
|
DWK Life Sciences
212043654 |
250 ml |
335.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12932831
|
DWK Life Sciences
212044453 |
500 ml |
483.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12942831
|
DWK Life Sciences
212045458 |
1000 ml |
620.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une fiole à vide sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration sous vide. Grâce à sa paroi épaisse, elle convient pour les applications sous vide. Le vide est appliqué grâce à un raccordement latéral (tubulure, raccord de flexible en verre ou en matière plastique). Le col large permet d'insérer l'enveloppe en caoutchouc et l'encoche du filtre. Les fioles à vide de faible volume (= 2 000 ml) sont disponibles sous forme Erlenmeyer ; les fioles à vide d'un volume > 2 000 ml ont une forme de flacon.- Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive
- Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits
- Il est possible de remplacer les raccords de flexible en matière plastique
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Forme Erlenmeyer
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM | |
Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé | |
oui | |
Raccord de 9 mm |