Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole à vide, avec set de montage KECK™, forme de flacon
La fiole à vide est un récipient à paroi épaisse qui sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
162.00€ - 595.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | oui |
Taille du bouchon | Raccord de 9 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10768511
|
DWK Life Sciences
211947353 |
5 000 ml |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10169420
|
DWK Life Sciences
211946854 |
3 000 ml |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10528101
|
DWK Life Sciences
211948658 |
10 000 mL |
429.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10038060
|
DWK Life Sciences
211948855 |
15 000 ml (500 mm de hauteur) |
484.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10282031
|
DWK Life Sciences
211949157 |
15 000 ml (535 mm de hauteur) |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une fiole à vide sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration sous vide. Grâce à sa paroi épaisse, elle convient pour les applications sous vide. Le vide est appliqué grâce à un raccordement latéral (tubulure, raccord de flexible en verre ou en matière plastique). Le col large permet d'insérer l'enveloppe en caoutchouc et l'encoche du filtre. Les fioles à vide de faible volume (= 2 000 ml) sont disponibles sous forme Erlenmeyer ; les fioles à vide d'un volume > 2 000 ml ont une forme de flacon.- Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive
- Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits
- Il est possible de remplacer les raccords de flexible en matière plastique
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Forme flacon
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM | |
1/boîte | |
Raccord de 9 mm |
Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé | |
oui |