Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole à vide, avec olive en verre, forme Erlenmeyer
La fiole à vide est un récipient à paroi épaisse qui sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration.
179.00€ - 595.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé |
Autoclavable | oui |
Taille du bouchon | Raccord de 11 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15844498
|
DWK Life Sciences
212014401 |
500 ml |
514.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10057930
|
DWK Life Sciences
212016308 |
2 000 ml |
179.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15201669
|
DWK Life Sciences
212012409 |
100 ml |
326.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834498
|
DWK Life Sciences
212013602 |
250 ml |
380.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15329462
|
DWK Life Sciences
212015406 |
1 000 ml |
595.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une fiole à vide sert de réservoir collecteur pour le filtrat pendant la filtration sous vide. Grâce à sa paroi épaisse, elle convient pour les applications sous vide. Le vide est appliqué grâce à un raccordement latéral (tubulure, raccord de flexible en verre ou en matière plastique). Le col large permet d'insérer l'enveloppe en caoutchouc et l'encoche du filtre. Les fioles à vide de faible volume (= 2 000 ml) sont disponibles sous forme Erlenmeyer ; les fioles à vide d'un volume > 2 000 ml ont une forme de flacon.- Les fioles pour filtration à tubulure ont non seulement simplifié et facilité les opérations dans les laboratoires de préparation et d'analyse, elles ont simultanément réduit le risque d'accidents
- Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive
- Non conforme à la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Forme Erlenmeyer
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé | |
oui | |
Raccord de 11 mm |