Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec bord en verre
La plaque filtrante en verre est utilisée pour recueillir ou séparer des solides de la solution à filtrer.
Marque: DWK Life Sciences 252090306
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. La tête d’entonnoir du filtre consistant en une tête de filtration, d’un anneaux d’étanchéité, d’un disque de filtre et d’un entonnoir en verre peut être démonté en pièces individuelles, ce qui permet le remplacement ou la permutation de composants individuels de façon à adapter le filtre à l’application. Les trois tailles d’unités, associées à quatre plaques de filtration de porosités différentes permettent d’obtenir 12 options de filtration différentes.
- Lorsqu’un filtre en verre est utilisé, un filtre papier ou membrane n’est pas forcément nécessaire
- Avec bord en verre rebrûlé
- Fabriqué en verre DURAN™, il offre ses caractéristiques éprouvées, comme la résistance aux produits chimiques et la résistance aux chocs thermiques.
Spécification
Porosité 3 | |
Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration sans filtre papier ; filtration | |
Plaque de 90 mm |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/Bte |