Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes d’extracteur type Soxhlet
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type DIN 12602 et Soxhlet
- Avec cône NS 29/32
- Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Têtes d’extracteur |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Certifications/Conformité | DIN 12602 |