Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer, col large
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ d’origine sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance aux chocs thermiques élevés qui en résultent sont des caractéristiques exceptionnelles. Par conséquent, les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et aux changements de température rapides.
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- Mélange facile grâce à la forme conique
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 105 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volumes 25, 200, 300 et 2 000 ml non DIN EN ISO |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |