Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole Erlenmeyer, à col étroit
Code produit. 11669868 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
800 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11669868
Marque: DWK Life Sciences 212162806
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à leur forme conique, les flacons sont utilisés pour le mélange de liquides.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte sont des caractéristiques exceptionnelles. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont ainsi particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et avec des changements de température rapides.
  • Mélange facile grâce à une forme conique
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 67 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquide ; volume 25 ml sans code de rétraction et volumes 150, 200 et 300 ml non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte