Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer DURAN™, avec filetage DIN
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, telles qu’une excellente résistance chimique, un comportement presque inerte et une température d’utilisation élevée, les flacons Erlenmeyer DURAN™ originaux sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. De plus, l’épaisseur uniforme de la paroi, l’expansion thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte sont des caractéristiques exceptionnelles. Les flacons Erlenmeyer DURAN™ sont ainsi particulièrement adaptés à une utilisation à des températures très élevées et avec des changements de température rapides.
- Mélange facile grâce à une forme conique
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche thermique très résistante
- Le flacon peut être fermé avec un bouchon PBT ou un bouchon à membrane (permet l’échange de gaz)
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PBT |
| Diamètre (métrique) de la base | 85 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Préparation et culture des milieux ; stockage et transport ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution ; mesure des quantités de liquides ; fourni avec ou sans bouchon |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | GL 32 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Avec bouchon en PBT |