Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à distiller d’Engler, à bord évasé, évacuation
Les ballons de distillation sont utilisés pour la distillation atmosphérique en pétrochimie.
Marque: DWK Life Sciences 216532901
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. En plus des flacons à cols multiples couramment utilisés, les flacons Engler peuvent également être utilisés pour les distillations. Ce type de flacon de distillation est doté d’un bras latéral fixe, fixé au col du flacon. Par ce bras latéral, la vapeur est amenée dans une glacière où elle se condense finalement au distillat. Des thermomètres peuvent être introduits par le col du flacon.
- Le bord perlé permet un versement précis
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
73 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
150 ml | |
Distillation atmosphérique de produits pétroliers ; chauffage | |
Autoclavable |