Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à dessécher, coudé, avec joint mâle à rodage standard
Rempli d'un agent dessiccateur, le tube de séchage protège contre l'humidité un mélange réactionnel dans un ballon.
Marque:  DWK Life Sciences 242620806
Code produit. 10400503
  • 33.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le tube de séchage est généralement un tube en verre incliné avec joint rodé standard à une extrémité L’autre extrémité est ouverte. Pour remplir le tube de séchage, celui-ci est d’abord rempli avec un peu de laine de coton, puis l’agent de séchage est ajouté et enfin un autre morceau de laine de coton empêche l’agent de séchage de tomber.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Pliée
  • Avec prise de terre standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Protection contre l’humidité
NS 24/29