Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de séparation, cylindrique, avec graduation, et rodage
L'ampoule à brome permet une addition dosée de solutions.
Marque:  DWK Life Sciences 241245605
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.53000kg
Code produit. 10070141
  • 205.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes. Cette conception comprend un joint rodé standard supplémentaire à l’extrémité inférieure, ce qui permet une connexion précise aux flacons à plusieurs cols par exemple.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
  • Le débit d’alimentation peut être ajusté
  • Cylindrique avec graduation
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Spécification
1000 ml
Oui
Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO
1 de chaque
Boro 3.3, polypropylène
NS 29/32
20