Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de séparation, cylindrique, avec graduation, et rodage
L'ampoule à brome permet une addition dosée de solutions.
Marque: DWK Life Sciences 241242505
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10600kg
Description
L’ajout dosé de solutions, de mélanges de réaction et/ou de produits chimiques s’effectue idéalement à l’aide d’un entonnoir compte-gouttes. Cette conception comprend un joint rodé standard supplémentaire à l’extrémité inférieure, ce qui permet une connexion précise aux flacons à plusieurs cols par exemple.
- Avec robinet d’arrêt rodé standard et dispositif de maintien
- Le débit d’alimentation peut être ajusté
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
100 ml | |
Oui | |
Alimentation en liquide uniforme et mesurée d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide ; les entonnoirs compte-gouttes d’un volume de 250 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) et 500 ml (avec prise : 29/32, cône : 24/29) sont des tailles spéciales et non conformes à la norme DIN ISO | |
1 de chaque |
Boro 3.3, polypropylène | |
NS 14/23 | |
2 |