Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de séparation, cylindrique, avec graduation
L'ampoule à brome permet une addition dosée de solutions.
106.00€ - 190.00€
Specifications
Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide |
Quantité | 1 de chaque |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
10233361
|
DWK Life Sciences
241222409 |
100 ml |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10060131
|
DWK Life Sciences
241224401 |
500 ml |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10408582
|
DWK Life Sciences
241223602 |
250 ml |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439922
|
DWK Life Sciences
241221704 |
50 ml |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10101551
|
DWK Life Sciences
241225406 |
1000 ml |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'addition dosée de solutions, de mélanges réactionnels et/ou de produits chimiques s'effectue idéalement avec une ampoule à brome.- Avec robinet RIN et dispositif de fixation du robinet
- Il est possible de régler la vitesse d'introduction
- Cylindrique avec graduation
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
Specifications
Boro 3.3, polypropylène | |
Oui | |
Alimentation dosée et constante en liquide d’un mélange de réaction ; mesure des quantités de liquide | |
1 de chaque |