Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant à serpentin de Dimroth, avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant de Dimroth et sa spirale de refroidissement interne présente une grande surface de refroidissement et est souvent utilisé comme un réfrigérant de reflux.
Marque:  DWK Life Sciences 242546101
Code produit. 15630775
  • 85.65€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En raison de la spirale de refroidissement interne, le réfrigérant Dimroth est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (débit de refroidissement à contre-courant). L’application la plus connue du réfrigérant Dimroth est le réfrigérant de reflux. Un mélange de réaction est chauffé, les vapeurs qui en résultent se condensent sur la spirale de refroidissement et sont renvoyées au mélange de réaction.
  • Le réfrigérant Dimroth est composé d’un réfrigérant à serpentin situé à l’intérieur d’un tube
  • Ce type de réfrigérant a une surface d’échange thermique plus grande. Ainsi, il permet un meilleur effet de refroidissement que le réfrigérant Liebig ou Allihn
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Condenseur de produit et de reflux ; Distillation ; Condenseurs de longueur de 160 mm (avec joint rodé standard 14/23) et de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN
NS 14/23
Taille non DIN
160 mm
Boro 3.3, PBT, PP, silicone