Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle pour dessiccateur, pour robinet RIN normal (RIN 24/29), type NOVUS, pour parties inférieures de tous les types
Le couvercle du dessiccateur est utilisé pour recouvrir ou fermer la base du dessiccateur.
99.10€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10559821
|
DWK Life Sciences
244205704 |
DN 150 |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10645241
|
DWK Life Sciences
244206109 |
DN 200 |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10007780
|
DWK Life Sciences
244206906 |
DN 300 |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10352861
|
DWK Life Sciences
244204605 |
DN 100 |
99.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10568281
|
DWK Life Sciences
244206606 |
DN 250 |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide, doté d'un couvercle rodé, qui est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et sécher des produits humides. Séparé par une plaque filtrante (en métal ou en porcelaine), un agent dessiccateur est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, et absorbe l'humidité de la substance à sécher placée sur la plaque filtrante. Un vide peut être raccordé si nécessaire pour accélérer le processus de séchage, car le liquide s'évapore plus rapidement en raison d'une pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué grâce au raccordement d'une soupape d'arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être correctement graissé, car après l'évacuation, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au vide maximum techniquement possible.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Convient pour tous les types de parties inférieures
- Type NOVUS avec tube de jonction avec rodage normalisé (NS 24/29) dans le couvercle
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |