Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dessiccateur, à rodage plan, sans raccord, avec couvercle à bouton
Le dessiccateur est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides.
168.00€ - 697.00€
Spécification
Description | oui |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |
Comprend | 1/boîte |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10549821
|
DWK Life Sciences
247815702 |
DN 150 |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10199080
|
DWK Life Sciences
247816107 |
DN 200 |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10343241
|
DWK Life Sciences
247816604 |
DN 250 |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10007770
|
DWK Life Sciences
247816904 |
DN 300 |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10539821
|
DWK Life Sciences
247814603 |
DN 100 |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide, doté d'un couvercle rodé, qui est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et sécher des produits humides. Séparé par une plaque filtrante (en métal ou en porcelaine), un agent dessiccateur est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, et absorbe l'humidité de la substance à sécher placée sur la plaque filtrante. Un vide peut être raccordé si nécessaire pour accélérer le processus de séchage, car le liquide s'évapore plus rapidement en raison d'une pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué grâce au raccordement d'une soupape d'arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être correctement graissé, car après l'évacuation, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au vide maximum techniquement possible.- En raison de l'épaisseur importante de paroi des récipients et grâce à la finition précise du rodage étanche au vide sur le couvercle et la partie inférieure, un entreposage sous vide est également possible – même pour une période prolongée
- Un vide peut être raccordé au niveau du robinet pour accélérer le processus de séchage
- Adapté au vide total (0 mbar)
- Si nécessaire, il est possible d'interchanger les pièces de rechange telles que couvercles, parties inférieures, robinets et capuchons (respecter le DN)
Spécification
oui | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger | |
1/boîte |