Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Partie inférieure de dessiccateur, à rodage plan, sans raccord, pour couvercles de tous les types
Le dessiccateur est utilisé pour conserver des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides.
Marque:  DWK Life Sciences 247706108
141.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 3.23200kg
Code produit. 10025250
  • 149.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Convient à tous les types de couvercles
  • Sans sortie
  • Avec bride plate
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté 3.3
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger
5 800 ml