Learn More
DWK Life Sciences Tubes de culture DURAN™, avec bord droit, pour bouchons Kapsenberg
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. Les tubes de culture originaux DURAN™ se distinguent par leur distribution uniforme de l’épaisseur de la paroi, leur expansion thermique minimale et leur résistance élevée aux changements de température qui en résultent. Ils sont donc particulièrement adaptés au travail à des températures très élevées et à des changements de température rapides.
- Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des bouchons en métal ou en coton pour permettre l’échange d’air
- Le bord droit permet l’utilisation de Kapsenberg et de bouchons en métal
Spécification
Spécification
| Description | 1,0 à 1,2 mm d’épaisseur |
| Capacité (métrique) | 20 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique |
| Quantité | 100/Bte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |