Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de cristallisation avec bec verseur DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Diamètre (métrique):
190 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Matériau | Verre |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de cristallisation avec bec |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Diamètre (métrique) | 190 mm |