Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
La forme plate et le fond plat de la boîte de cristallisation permettent une évaporation uniforme des solvants et, ainsi, la cristallisation des solides à partir de solutions et de suspensions.
Marque: DWK Life Sciences 213134901
196.87 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
- La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
- Large base
- Bec verseur pour un versement propre
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Autoclavable | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
10/Bte |
500 mL | |
Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337 | |
115 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
16Minutes
5Secondes
13