Learn More
DWK Life Sciences Pièce de raccordement DURAN™, avec cône rodé standard, angle de 90°
Code produit. p-7189296 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10767301
Marque: DWK Life Sciences 243000604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le connecteur permet le raccordement de l’équipement via un tuyau.
Les connecteurs sont des pièces de transition avec olive et possèdent une olive au lieu du deuxième joint rodé standard. Les tubes peuvent être connectés via cette olive, ce qui permet par exemple le raccordement d’une pompe à vide.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Angle de 90°
  • Avec cône rodé standard
  • Raccordement facile et serré des tuyaux
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Description de l’article Raccordement des tuyaux
Taille du joint NS 14/23