Learn More
DWK Life Sciences Flacon conique DURAN™, forme Erlenmeyer, col large
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Si de plus grandes quantités de solvants ou de teintures doivent être utilisées, un récipient qui répond à ces exigences est nécessaire. Les récipients à paroi épaisse, légèrement coniques, sont idéaux à cette fin et le flacon de préparation est le récipient de choix.
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 190 mm |
| Capacité (métrique) | 3 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Préparation de plus grandes quantités de solution et de teintures ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |