Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with PTFE spindle
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
Marque:  Hirschmann™ 344037060
Code produit. 10739581
  • 277.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Appareil de titration
  • Culot
  • Classe AS, DURAN™
  • Graduations bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt latéral
500 mm
0,05 mL
Sans flacon
Latéral
±0,03 ml
Classe AS
25 mL
DURAN™
Longueur de l’échelle : 500 mm
Bleu
PTFE
Burette de titration automatique
DIN EN ISO 385